2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5406-1G B5406-5G
TCIAB5406-1GEA 3000 NOK
TCIAB5406-1G TCIAB5406-5G
2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-decylthiophene
Formel: C₁₄H₂₃BrS
MW: 303,30 g/mol
Kokepunkt: 135°C
CAS-nummer: 514188-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f821316d719d177aaea603e6d7565a23409f67&vid=93f821316d719d177aaea603e6d7565a23409f67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %