3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5436-200MG B5436-1G
TCIAB5436-200MGEA 715 NOK
TCIAB5436-200MG TCIAB5436-1G
3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formel: C₁₅H₁₃Br
MW: 273,17 g/mol
MDL nummer: MFCD28955974
CAS-nummer: 1190360-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d6df767c4bced027043ec3af37aeb8c95549b53&vid=9d6df767c4bced027043ec3af37aeb8c95549b53&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C