2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5437-1G B5437-200MG
TCIAB5437-1GEA 3800 NOK
TCIAB5437-1G TCIAB5437-200MG
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD27644694
CAS-nummer: 1616607-88-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C