3-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Bromodibenzo[b,d]furan
B5451-200MG B5451-1G
TCIAB5451-200MGEA 285 NOK
TCIAB5451-200MG TCIAB5451-1G
3-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
3-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
MDL nummer: MFCD09966042
CAS-nummer: 26608-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163e7d8b4be8eb4bf20268dacbd57a8aac201614&vid=163e7d8b4be8eb4bf20268dacbd57a8aac201614&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C