3-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B5452-1G B5452-5G
TCIAB5452-1GEA 930 NOK
TCIAB5452-1G TCIAB5452-5G
3-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
3-Bromodibenzothiophene
Formel: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
MDL nummer: MFCD11052997
CAS-nummer: 97511-04-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C