4,8-Bis(dodecyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5454-200MG B5454-1G
TCIAB5454-200MGEA 1925 NOK
TCIAB5454-200MG TCIAB5454-1G
4,8-Bis(dodecyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by HPLC)
4,8-Bis(dodecyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formel: C₃₄H₅₄O₂S₂
MW: 558,92 g/mol
CAS-nummer: 1044795-04-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3185fae48bfe366c84e77fbf8b5a4d55a235014d&vid=3185fae48bfe366c84e77fbf8b5a4d55a235014d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%