2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]propanedinitrile
B5458-200MG B5458-1G
TCIAB5458-200MGEA 960 NOK
TCIAB5458-200MG TCIAB5458-1G
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (by GC)
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile
Formel: C₁₂H₅BrN₂S₂
MW: 321,21 g/mol
MDL nummer: MFCD06214120
CAS-nummer: 704890-84-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C