2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5491-200MG B5491-1G
TCIAB5491-200MGEA 435 NOK
TCIAB5491-200MG TCIAB5491-1G
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene
Formel: C₁₆H₁₁BrS
MW: 315,23 g/mol
MDL nummer: MFCD21648452
CAS-nummer: 118621-30-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0079de2da5cc8c09404fbd028a5665b6c6fca1a4&vid=0079de2da5cc8c09404fbd028a5665b6c6fca1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C