3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
B5498-200MG B5498-1G
TCIAB5498-200MGEA 475 NOK
TCIAB5498-200MG TCIAB5498-1G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
MDL nummer: MFCD22573042
CAS-nummer: 267651-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&vid=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %