tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
B5501-1G B5501-5G
TCIAB5501-1GEA 905 NOK
TCIAB5501-1G TCIAB5501-5G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
MDL nummer: MFCD07779385
CAS-nummer: 147804-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&vid=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C