2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5510-1G B5510-5G
TCIAB5510-1GEA 595 NOK
TCIAB5510-1G TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: -20°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00153085
CAS-nummer: 175205-81-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %