1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Phenyl(piperidin-1-yl)methanone
B5512-1G B5512-5G
TCIAB5512-1GEA 325 NOK
TCIAB5512-1G TCIAB5512-5G
1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (by GC)
1-Benzoylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Kokepunkt: 321°C
MDL nummer: MFCD00023702
CAS-nummer: 776-75-0
EINECS: 212-280-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&vid=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C