BMS-599626 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-Morpholin-3-ylmethyl [4-[[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-indazol-5-yl]amino]-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl]carbamate, AC 480
B5520-10MG B5520-50MG
TCIAB5520-10MGEA 2775 NOK
TCIAB5520-10MG TCIAB5520-50MG
BMS-599626 ≥98.0% (by HPLC)
BMS-599626
Formel: C₂₇H₂₇FN₈O₃
MW: 530,6 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10565678
CAS-nummer: 714971-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&vid=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 22.00 %