Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5532-200MG B5532-1G
TCIAB5532-200MGEA 525 NOK
TCIAB5532-200MG TCIAB5532-1G
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₃Br₂OP
MW: 436,08 g/mol
Kokepunkt: 280°C
CAS-nummer: 93869-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&vid=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C