2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5533-1G B5533-200MG
TCIAB5533-1GEA 4025 NOK
TCIAB5533-1G TCIAB5533-200MG
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formel: C₁₅H₁₄BrN
MW: 288,19 g/mol
CAS-nummer: 1443680-94-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C