9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5547-200MG B5547-1G
TCIAB5547-200MGEA 675 NOK
TCIAB5547-200MG TCIAB5547-1G
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₆H₁₆BrN
MW: 302,22 g/mol
MDL nummer: MFCD11546053
CAS-nummer: 10420-20-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C