9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5548-200MG B5548-1G
TCIAB5548-200MGEA 1000 NOK
TCIAB5548-200MG TCIAB5548-1G
9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₂₀BrN
MW: 330,27 g/mol
MDL nummer: MFCD30562129
CAS-nummer: 94847-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b357280fe09d834413bce882e8d01f4399359d2&vid=2b357280fe09d834413bce882e8d01f4399359d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C