Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: BTBT
B5551-200MG B5551-1G
TCIAB5551-200MGEA 1075 NOK
TCIAB5551-200MG TCIAB5551-1G
Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene ≥97.0% (by GC)
Benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene
Formel: C₁₄H₈S₂
MW: 240,34 g/mol
MDL nummer: MFCD02114004
CAS-nummer: 248-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5a01a11b61dee4bc5ca5dd1d4da2bff797bb05&vid=4f5a01a11b61dee4bc5ca5dd1d4da2bff797bb05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C