3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-1-ol, 3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-1-ol, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol
B5555-1ML B5555-5ML
TCIAB5555-1MLEA 500 NOK
TCIAB5555-1ML TCIAB5555-5ML
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol ≥96.0% (by GC)
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formel: C₉H₂₂O₂Si
MW: 190,36 g/mol
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00187968
CAS-nummer: 73842-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32a972a3aed74af76d7d02b158505d03100ba4e&vid=c32a972a3aed74af76d7d02b158505d03100ba4e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %