Biotin-PEG11-Amine 93,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Biotinyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane-1,35-diamine, N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
B5565-10MG B5565-50MG
TCIAB5565-10MGEA 785 NOK
TCIAB5565-10MG TCIAB5565-50MG
Biotin-PEG11-Amine 93,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Biotin-PEG11-Amine
Formel: C₃₄H₆₆N₄O₁₃S
MW: 770.98 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 1418022-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c48750e2c6a23fce1e97f4aa008973cbacc0d36&vid=2c48750e2c6a23fce1e97f4aa008973cbacc0d36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.50 to 8.00 %