1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
B5570-25G B5570-5G
TCIAB5570-25GEA 1750 NOK
TCIAB5570-25G TCIAB5570-5G
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₆BF₄N
Smeltepunkt: -30°C
MDL nummer: MFCD03095460
CAS-nummer: 343952-33-0
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %