5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
B5584-5G B5584-25G
TCIAB5584-5GEA 690 NOK
TCIAB5584-5G TCIAB5584-25G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrN₃O₂
MW: 228,0030 g/mol
MDL nummer: MFCD06657551
CAS-nummer: 573675-25-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&vid=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C