3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5589-5G B5589-25G
TCIAB5589-5GEA 660 NOK
TCIAB5589-5G TCIAB5589-25G
3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0% (by GC)
3-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,10 g/mol
Kokepunkt: 269°C
MDL nummer: MFCD00023009
CAS-nummer: 7342-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&vid=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %