9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5591-1G B5591-5G
TCIAB5591-1GEA 540 NOK
TCIAB5591-1G TCIAB5591-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₇N
MW: 319,41 g/mol
MDL nummer: MFCD28167065
CAS-nummer: 1221237-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&vid=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C