N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-[Bis[(diphenylphosphino)methyl]amino]propyltriethoxysilane
B5594-1G B5594-5G
TCIAB5594-1GEA 985 NOK
TCIAB5594-1G TCIAB5594-5G
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (by total nitrogen basis)
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formel: C₃₅H₄₅NO₃P₂Si
MW: 617,78 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 904704-23-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) 95.0 to 105.0 %