5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5602-1G B5602-200MG
TCIAB5602-1GEA 3225 NOK
TCIAB5602-1G TCIAB5602-200MG
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (by GC)
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene
Formel: C₄₂H₇₇BrO₃
MW: 709,98 g/mol
MDL nummer: MFCD32062858
CAS-nummer: 654065-52-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C