2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5607-1G B5607-5G
TCIAB5607-1GEA 1850 NOK
TCIAB5607-1G TCIAB5607-5G
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₂₀BrN
MW: 330,27 g/mol
MDL nummer: MFCD31618110
CAS-nummer: 864550-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec7b0ee6d8c6427b55bb08cc7917086fce7f1cbb&vid=ec7b0ee6d8c6427b55bb08cc7917086fce7f1cbb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C