2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-9-N-octyl-9H-carbazole
B5609-1G B5609-5G
TCIAB5609-1GEA 1675 NOK
TCIAB5609-1G TCIAB5609-5G
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formel: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
MDL nummer: MFCD31618111
CAS-nummer: 1356465-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&vid=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C