3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5610-1G B5610-5G
TCIAB5610-1GEA 1850 NOK
TCIAB5610-1G TCIAB5610-5G
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formel: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
Kokepunkt: 135°C
MDL nummer: MFCD31618112
CAS-nummer: 628337-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&vid=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C