3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5612-1G B5612-5G
TCIAB5612-1GEA 1175 NOK
TCIAB5612-1G TCIAB5612-5G
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Formel: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
MDL nummer: MFCD18252906
CAS-nummer: 628336-85-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.000 %