1-Bromo-3,5-dinitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dinitrobromobenzene
B5627-1G B5627-5G
TCIAB5627-1GEA 300 NOK
TCIAB5627-1G TCIAB5627-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Formel: C₆H₃BrN₂O₄
MW: 247 g/mol
MDL nummer: MFCD00156596
CAS-nummer: 18242-39-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C