N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Dibromo-4''-fluorotriphenylamine, N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluorobenzenamine
B5637-1G B5637-5G
TCIAB5637-1GEA 945 NOK
TCIAB5637-1G TCIAB5637-5G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline
Formel: C₁₈H₁₂Br₂FN
MW: 421,11 g/mol
MDL nummer: MFCD31618116
CAS-nummer: 1429194-04-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C