tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-3-Boc-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylic acid tert-Butyl ester
B5657-1G B5657-5G
TCIAB5657-1GEA 1600 NOK
TCIAB5657-1G TCIAB5657-5G
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11041410
CAS-nummer: 108149-65-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, CHCL3)