1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,1'-((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 1,8-Bismaleimido diethylene glycol, 1,8-Bis(maleimido)diethylene Glycol
B5667-250MG B5667-50MG
TCIAB5667-250MGEA 4800 NOK
TCIAB5667-250MG TCIAB5667-50MG
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (by HPLC)
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₆
MW: 308,29 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01096749
CAS-nummer: 115597-84-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C