1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,11-Bis(maleimido)triethylene Glycol, BM-PEG3
B5668-100MG
B5668-25MG
TCIAB5668-100MGEA
2225
NOK
TCIAB5668-100MG
TCIAB5668-25MG
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (by HPLC)
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane
Formel:
C₁₆H₂₀N₂O₇ MW: 352,34 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD01863352 CAS-nummer: 86099-06-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 7.40 to 8.40 % |
Melting point | 63.0 to 68.0 deg-C |