N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5683-200MG B5683-1G
TCIAB5683-200MGEA 620 NOK
TCIAB5683-200MG TCIAB5683-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formel: C₉H₂₀N₂O₃
MDL nummer: MFCD12031501
CAS-nummer: 127828-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %