5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
B5690-200MG B5690-1G
TCIAB5690-200MGEA 1550 NOK
TCIAB5690-200MG TCIAB5690-1G
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (by HPLC)
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene
Formel: C₁₈H₂₄S₃Sn₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30489177
CAS-nummer: 178931-63-0
FN: 3146
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad43c74d307bb4792e7f23ab29b29e084b4d94b&vid=cad43c74d307bb4792e7f23ab29b29e084b4d94b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C