11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5691-25ML B5691-5ML
TCIAB5691-25MLEA 6125 NOK
TCIAB5691-25ML TCIAB5691-5ML
11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (by GC)
11-(Bromomethyl)tricosane
Formel: C₂₄H₄₉Br
MW: 417,56 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 732276-63-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %