1-Bromo-4-klor-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B5696-5G
B5696-25G
TCIAB5696-5GEA
380
NOK
TCIAB5696-5G
TCIAB5696-25G
1-Bromo-4-klor-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-klor-2-nitrobensen
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,45 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00024320 CAS-nummer: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |