3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
B5697-1G B5697-5G
TCIAB5697-1GEA 745 NOK
TCIAB5697-1G TCIAB5697-5G
3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-4-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
MDL nummer: MFCD12547848
CAS-nummer: 466639-53-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %