2-Bromo-1-tetralone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
B5698-1G B5698-5G
TCIAB5698-1GEA 875 NOK
TCIAB5698-1G TCIAB5698-5G
2-Bromo-1-tetralone ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
MDL nummer: MFCD00089999
CAS-nummer: 13672-07-6
EINECS: 237-154-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&vid=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C