2-(Boc-amino)-4-methylpyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
B5706-1G B5706-5G
TCIAB5706-1GEA 1525 NOK
TCIAB5706-1G TCIAB5706-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine ≥97.0% (by GC)
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
MDL nummer: MFCD07776933
CAS-nummer: 90101-20-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C