3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
B5708-1G B5708-5G
TCIAB5708-1GEA 1075 NOK
TCIAB5708-1G TCIAB5708-5G
3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (by GC)
3-Benzyloxybenzyl bromide
Formel: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,1600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318307
CAS-nummer: 1700-31-8
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C