2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
B5709-1G B5709-5G
TCIAB5709-1GEA 1475 NOK
TCIAB5709-1G TCIAB5709-5G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
Formel: C₁₆H₁₅N₃O
MW: 265,32 g/mol
MDL nummer: MFCD00236141
CAS-nummer: 2170-39-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C