2-Bromoresorcinol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromobenzene-1,3-diol
B5737-1G B5737-5G
TCIAB5737-1GEA 285 NOK
TCIAB5737-1G TCIAB5737-5G
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromoresorcinol
Formel: C₆H₅BrO₂
MW: 189,008 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07779241
CAS-nummer: 6751-75-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C