1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5742-1G B5742-5G
TCIAB5742-1GEA 220 NOK
TCIAB5742-1G TCIAB5742-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrCl
MW: 317,3500 g/mol
MDL nummer: MFCD04973904
CAS-nummer: 535934-25-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C