2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, tert-Butyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, 2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
B5745-5G B5745-25G
TCIAB5745-5GEA 650 NOK
TCIAB5745-5G TCIAB5745-25G
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol
Formel: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,25 g/mol
MDL nummer: MFCD04038542
CAS-nummer: 139115-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %