3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5759-5G B5759-25G
TCIAB5759-5GEA 635 NOK
TCIAB5759-5G TCIAB5759-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel: C₁₂H₈BrCl
MW: 267.55 g/mol
MDL nummer: MFCD06201361
CAS-nummer: 844856-42-4
FN: 3152
ADR: 9 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C