2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromo-p-terphenyl
B5760-1G B5760-5G
TCIAB5760-1GEA 1450 NOK
TCIAB5760-1G TCIAB5760-5G
2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00093613
CAS-nummer: 3282-24-4
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C