SB-366791 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)cinnamide, 3-(4-Chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamide
B5762-100MG B5762-25MG
TCIAB5762-100MGEA 2325 NOK
TCIAB5762-100MG TCIAB5762-25MG
SB-366791 ≥98.0% (by GC)
SB-366791
Formel: C₁₆H₁₄ClNO₂
MW: 287,743 g/mol
MDL nummer: MFCD01033818
CAS-nummer: 472981-92-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C